Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DISSOLVED OXYGEN PEN
Kompaktes, robustes Design mit großen, leicht ablesbaren Ziffern. Das Fisherbrand rückführ- und tragbare Messgerät für gelösten Sauerstoff und Temperatur ist eine wasserfeste Konstruktion mit O-Ring-Dichtung und Folientastatur, die eine lange Lebensdauer in rauen Labor- und Anlagenumgebungen gewährleisten.
Marke:  Fisherbrand™ 93676-33
Artikelnummer. 11744266
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Zwei Ersatz-Sondenköpfe mit Membranen, Elektrolytlösung, Nylon-Tragetasche, vier AAA-Batterien
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zwei Ersatzsondenköpfe mit Membranen, Elektrolytlösung, Tragetasche aus Nylon, vier AAA-Batterien
0 °C bis 50 °C
±0.8 °C
NIST
5 oz.
0 bis 20 mg/l
Mehrere
0,1%
AAA
DO
0,1 °C
LCD
0,14 kg
0 mg/l bis 20 mg/l
0.1 mg/l
0 bis 100 % Luftsättigung
32 °F bis 122 °F
±0.4 mg/l
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DISSOLVED OXYGEN PEN > Messgerät für gelösten Sauerstoff