Learn More
Thermo Scientific™ Einweg-Inokulator-Modul für96-Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Für Bakterienstudien, Bluttoxizität und zahlreiche Gewebekulturanwendungen
Marke:  Thermo Scientific™ 12-0050
357.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10685757
  • 391.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Bakterienstudien, Bluttoxizität und zahlreiche Gewebekulturanwendungen
Überträgt gleichzeitig Bakterienkolonien von einem Gefäß Ihrer Wahl in ein 96 Well-Microtiter™ Format.
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Zur Verwendung mit Inokulumschalen
  • Enthält 95 Spitzen und 1 Kontrolle/Dummy
  • 10 μl/Spitze
Für Bakterienuntersuchungen, Bluttoxizität und viele Gewebekulturanwendungen.
Bestellinformation
50er-Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einweg-Inokulator-Modul für96-Mikrotiterplatten > Einweg-Inokulateinheit