Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl-Schutzkartuschen
Vorsäulen gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
357.00 CHF - 485.00 CHF
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 7 % |
---|---|
Länge (metrisch) | 10 mm |
Porengröße | 150Å |
Stationäre Phase | Phenyl |
Partikelform | Kugelförmig |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10690816
|
Thermo Scientific™
71803-011001 |
3 mm | 3 μm | BetaBasic™ HPLC-Säule | N/A | ||||||
10574125
|
Thermo Scientific™
71803-012101 |
2.1 mm | 3 μm | Hypersil™ HPLC-Säule |
485.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10340865
|
Thermo Scientific™
71805-014001 |
4 mm | 5 μm | BetaBasic™ HPLC-Säule | N/A | ||||||
Beschreibung
Spezifikation
7 % | |
150Å | |
Kugelförmig |
10 mm | |
Phenyl | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl-Schutzkartuschen