Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl-Schutzkartuschen
Vorsäulen gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 71803-012101
460.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
7 % | |
10 mm | |
2.1 mm | |
Phenyl | |
Ja |
3 μm | |
150 Å | |
Hypersil™ HPLC-Säule | |
Kugelförmig | |
Beta |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl-Schutzkartuschen > Partikelgröße: 3 μm; 10 mm L x2.1 mm ID
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur