Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl-Schutzkartuschen
Vorsäulen gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 71803-011001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
7 % | |
10 mm | |
3 mm | |
Phenyl | |
Ja |
3 μm | |
150Å | |
BetaBasic™ HPLC-Säule | |
Kugelförmig | |
Beta |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl-Schutzkartuschen > Oxk; 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur