Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Verwendung dieser Tischbehälter für flüssigen Stickstoff mit Innengefäßen aus Borosilikatglas.
Marke: Thermo Scientific™ 2129
634.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Einsatz der leichten Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter mit Innengefäßen aus Borosilikatglas – ideal für die alltägliche cryogene Lagerung.
Edelstahl:- Haltbare, korrosionsbeständige Edelstahl-Außenflächen
- Tragegriff und belüfteter, sicherer Deckel (Teilenummern 2122, 2123, 2124)
Flacher, weiter Hals:
- Ideal zur verwendung als Kältefalle
- Anwenderfreundliches Design in Schalenform – perfekt für die Verwendung auf einem Tisch mit zerstoßenem Eis und Trockeneis/Alkohol
- Edelstahlmantel und Polstersockel für jahrelangen problemlosen Gebrauch
- Ohne Deckel und Griff (Teilenummer 2129)
Spezifikation
Ohne Deckel und Griff | |
1 l | |
Arbeitsfläche | |
160 mm | |
8 lb. |
Benchtop-LN2-Behälter | |
Rostfreier Stahl | |
120 mm | |
130 mm | |
3,6 kg |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31