Learn More
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit 4-Felder-Messstreifen
Irreversibler Schwellenwertindikator für den einmaligen Gebrauch, der die höchste erreichte Temperatur meldet.
13.40 CHF - 15.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO9001 |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry |
Höhe (metrisch) | 23 mm |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 60% |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17836088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGAD01P1 |
37°C to 54°C |
13.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17876078
|
Thermographic Measurements
M04STHERGBD01P1 |
60°C to 77°C |
13.40 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17826088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGCD01P1 |
82°C to 99°C |
13.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17866078
|
Thermographic Measurements
M04STHERGDD01P1 |
104°C to 121°C |
13.94 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17856088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGFD01P1 |
149°C to 166°C |
15.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17896078
|
Thermographic Measurements
M04STHERGGD01P1 |
171°C to 188°C |
15.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17846088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGHD01P1 |
193°C to 210°C |
15.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17886078
|
Thermographic Measurements
M04STHERGID01P1 |
216°C to 241°C |
15.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17876088
|
Thermographic Measurements
M04STHERGJD01P1 |
249 bis 290 °C |
15.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Unverzügliche Reaktion
- Permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur
- Öl-, wasser- und dampfbeständig
- Kostengünstig und benutzerfreundlich
- Selbstklebend
Specifications
ISO9001 | |
Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry | |
40 bis 60% | |
36°F | |
Yes | |
Visual Indicator | |
°C and °F |
Single-use | |
23 mm | |
45 mm | |
2°C | |
Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment | |
45 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit 4-Felder-Messstreifen