Learn More
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit 4-Felder-Messstreifen
Irreversibler Schwellenwertindikator für den einmaligen Gebrauch, der die höchste erreichte Temperatur meldet.
Marke:  Thermographic Measurements M04STHERGGD01P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17896078
  • 15.50 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Unverzügliche Reaktion
  • Permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur
  • Öl-, wasser- und dampfbeständig
  • Kostengünstig und benutzerfreundlich
  • Selbstklebend
Spezifikation
Spezifikation
ISO9001
Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
40 bis 60%
Polyethylene Naphthalate Film
370°F
36°F
340°F to 370°F
Yes
±1%+1°C
Visual Indicator
°C and °F
Single-use
23 mm
45 mm
Thermax 4 Level Temperature indicator Range G: 171°C to 188°C
188 °C
2°C
171°C to 188°C
Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
171, 177, 182, 188°C
45 mm
Name des Produkts
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit 4-Felder-Messstreifen > Temperature Range (Metric): 71°C to 188°C