Learn More
Brady™ Papieretiketten für Thermotransferdrucker
Brady™ bedruckbare Etiketten werden aus Universalpapier hergestellt und für Thermotransferdrucker verwendet
Marke:  Brady™ 030243
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12871881
  • 111.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Weiß
Papier
69,85 mm
31,75 mm
31,75 x 69,85 mm
Empfohlene Farbband-Serie: 4300
Für IP™ geeignet
-70°C bis +50°C
3000/Rolle
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker, BBP81 Etikettendrucker
2,75 in.
1,25 in.
0,089 mm
Dauerhafte Gummierung
Matt
Rechteck
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung
THT-7-424-3
Name des Produkts
Brady™ Papieretiketten für Thermotransferdrucker > Größe: B x H: 69.85 x 31.75 mm; 3000/Rolle