Learn More
Brady™ Papieretiketten für Thermotransferdrucker
Brady™ bedruckbare Etiketten werden aus Universalpapier hergestellt und für Thermotransferdrucker verwendet
54.35 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer |
Material | Papier |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.0035 in |
Dicke (metrisch) | 0,089 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13009242
|
Brady™
030138 |
76,2 mm | 50,8 mm | 1000/Rolle |
74.25 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11563724
|
Brady™
030138 |
76,2 mm | 50,8 mm | 1000/Rolle | N/A | ||||||
13009272
|
Brady™
030246 |
101,60 mm | 50,8 mm | 1000/Rolle |
86.35 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12871881
|
Brady™
030243 |
69,85 mm | 31,75 mm | 3000/Rolle |
114.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11553804
|
Brady™
030240 |
50,8 mm | 12,7 mm | 3000/Rolle |
54.35 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Weiß | |
Papier | |
0,089 mm | |
76.20 mm | |
White | |
Matt | |
Rechteck | |
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer | |
0.0035 in | |
3 in. | |
Dauerhafte Gummierung | |
Empfohlene Farbband-Serie: 4300 | |
Für IP™ geeignet | |
-70°C bis +50°C |