Learn More
Thapsigargin, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18722754
Zum Warenkorb hinzufügen
Thapsigargin, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18722754
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
Artikelnummer. 18722754
Marke: Tocris Bioscience 1138/1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent inhibitor of SERCA ATPase
Potent inhibitor of sarco-endoplasmic reticulum Ca2+-ATPases. Causes ER stress; can be used to induce autophagy in mammalian cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Summenformel C34H50O12
MDL-Nummer MFCD00083511
Menge 1 mg
Synonym thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester
InChI-Schlüssel IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
SMILES CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC
IUPAC-Name (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-(Acetyloxy)-4-(butanoyloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-{[(2Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}-2-oxo-2H,3H,3aH,4H,5H,6H,6aH,7H,8H,9bH-azuleno[4,5-b]furan-7-yloctanoat
Molekulargewicht (g/mol) 650.76
PubChem CID 126969181
Formelmasse 650.76
Reinheit (%) >97%
Name des Produkts
Thapsigargin, Tocris Bioscience™ >