Learn More
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
1550.00 CHF - 2850.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-28-0 |
---|---|
Summenformel | Tl |
Molekulargewicht (g/mol) | 204.38 |
MDL-Nummer | MFCD00134063 |
InChI-Schlüssel | BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, Thallium |
PubChem CID | 5359464 |
ChEBI | CHEBI:30440 |
IUPAC-Name | Thallium |
SMILES | [Tl] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11337517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012714.0Y |
75 mm |
1550.00 CHF
75 Millimeter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11327517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012714.DO |
150 mm |
2850.00 CHF
150 Millimeter |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-28-0 | |
204.38 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
5359464 | |
Thallium |
Tl | |
MFCD00134063 | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, Thallium | |
CHEBI:30440 | |
[Tl] |
Spezifikation
Thallium rod | |
7440-28-0 | |
Tl | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, Thallium | |
[Tl] | |
204.38 | |
CHEBI:30440 | |
Geruchsneutral | |
Stange |
12.7mm (0.5 in.) dia. | |
(Metallbasis) | |
MFCD00134063 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
Thallium | |
5359464 | |
99.999% | |
≈225g/150mm |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-138-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen