Learn More
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337517
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337517
75 mm, 75 Millimeter
Click to view available options
Menge:
75 mm
150 mm
Packungsgröße:
150 Millimeter
75 Millimeter
Artikelnummer. 11337517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012714.0Y
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-28-0
Summenformel Tl
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
MDL-Nummer MFCD00134063
InChI-Schlüssel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, Thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-Name Thallium
SMILES [Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 75 mm
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈225g/150mm
Form Stange
Name des Produkts
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >