Learn More
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327517
Zum Warenkorb hinzufügen
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327517
150 mm
Click to view available options
Menge:
75 mm
150 mm
Artikelnummer. 11327517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012714.DO
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-28-0
Summenformel Tl
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
MDL-Nummer MFCD00134063
InChI-Schlüssel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, ThalliumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-Name Thallium
SMILES [Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 150 mm
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Gewicht ≈225g/150mm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB25T029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012714.0Y,012714.DO
ChargennummerF16R027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012714.0Y,012714.DO
ChargennummerB20U045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012714.0Y,012714.DO
ChargennummerB05T023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012714.0Y,012714.DO
ChargennummerD12S020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012714.0Y,012714.DO
Name des Produkts
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >