Learn More
Texwipe™ TexWrite™ Reinraum-Notizbücher
Die wissenschaftlichen Notizbücher mit Permanentbindung verfügen über eine genähte Bindung, die das Entfernen von offensichtlich unbeschädigten Seiten verhindert
Marke:  Texwipe™ TX5708
982.21 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11515415
  • 1130.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alle Seiten sind fortlaufend mit Doppelsignaturzeilen und -daten nummeriert für eine höhere Datensatzsicherheit
  • Dauerhaft versiegelte, chemikalienbeständige Mylar™-Abdeckung
  • Enthält 100 blaue Blätter mit College-Lineatur aus strapazierfähigem TexWrite Substrat und ist mit leicht getönter, natrium- und kalziumarmer Tinte bedruckt
Bestellinformation
Jedes Notebook ist zum Schutz doppelt in Polypropylen-Schrumpffolie eingeschweißt.
Spezifikation
Spezifikation
Silikon
Mylar-Versiegelung
8,2 in.
11 in.
Labornotizbuch, wichtige Aufzeichnungen, gesetzliche Aufzeichnungen
Blau
8,2 x 11 in.
216 mm
279 mm
Reinraum-Notizbuch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ TexWrite™ Reinraum-Notizbücher > 8.5 x 11 Zoll; Blau