Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Tauschen Sie Objektträger aus Glas gegen die Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroskopobjektträger mit höherer Zelladhäsion aus.
Marke: Thermo Scientific™ 160005
433.91 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
433.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Kunststoff-Mikroskopobjektträgern ähnliche Zellanhaftung und -wachstum wie mit Standard-Zellkulturflaschen und -schalen. Erhältlich in Polystyrol oder Permanox-Kunststoffen.
- Entspricht der Oberfläche der meisten standardmäßigen Gewebekulturgefäße aus Polystyrol
- Oberflächenbehandlung gewährleistet optimale Bedingungen für Zelladhäsion und Zellwachstum
- Oberflächenbehandelt zur Verbesserung der Zelladhäsion und des Zellwachstums
- Größe: 3 × 1 Zoll 75 × 27 mm
- Steril
Spezifikation
75 mm | |
100 | |
Steril | |
Zellkulturbehandelt | |
75 x 25 mm |
25 mm | |
20 | |
Permanox | |
Permanox Objektträger aus Kunststoff |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1291253 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 160005 |
1376435 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 160005 |
1379253 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 160005 |
1319954 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 160005 |
1291253 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 160005 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.