Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ 2-Kanal-Uhr/Timer mit Doppeldisplay und besonders großen Ziffern
Als Digitaluhr, Zeitschaltuhr oder Stoppuhr verwendbar
Marke:  Cole-Parmer™ 94440-10
38.89 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15385967
  • 41.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Uhr/Stoppuhr mit Riesenziffern verfügt über ein Doppel-LCD-Display für einfaches Ablesen.
  • Es können zwei Kanäle gleichzeitig betrieben und angezeigt werden.
  • Verwenden Sie beide Kanäle für den Countdown oder einen Kanal, um hoch und den anderen, um herunter zu zählen.
  • Die integrierte Uhr zeigt die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format an.
  • Der Timer ruft die zuvor eingestellte Zeit ab.
  • Am Ende des Countdowns ertönt ein 70-dB-Alarm, der sich per Tastendruck ausschalten lässt.
  • Der Timer zeigt die Zeit an, die seit dem Ende eines Countdowns verstrichen ist.
  • Stellen Sie den Timer auf die Tisch oder montieren Sie ihn an der Wand mit der Halterung unter Verwendung des doppelseitigen Klebebands oder der Schrauben (beides im Lieferumfang enthalten).
  • Mit Wandhalterung und einer AAA-Batterie.
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 24 Stunden
± 0.01 %
LCD
2
1 Zoll
1 Min. Dauerton
1 s
2-Kanal-Uhr/Timer mit Doppeldisplay und besonders großen Ziffern
9.5 cm
14 cm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ 2-Kanal-Uhr/Timer mit Doppeldisplay und besonders großen Ziffern > Bereich: Bis zu 24 Stunden