Learn More
Texwipe™ KOGO™ TPA Cleanroom Adhesive Tapes
Cleanroom tape solution for sealing and packaging material in critical environments
1525.00 CHF - 1620.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 3 |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Material | LDPE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraumverpackung, Farbcodierung, Kennzeichnung und Waferbox-Versiegelung |
Latexfrei | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17956620
|
Texwipe™
TPA1048CL |
Clear | 36 yd. x 1 in. |
1620.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17885432
|
Texwipe™
TPA2024WH |
Weiß | 36 yd. x 2 in. (33 m x 5 cm) |
1525.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ideal for sealing, packaging, color coding, and product identification in cleanrooms
- Reusable press-and-seal cleanroom bags
- High conformability, adhesion, and cohesion
- LDPE backing material and acrylic adhesive
- Latex free, low in halogens, leachable chlorides, and heavy metals
- 5.5 mil. total thickness
- 7.62cm (3 in.) HDPE core
- Roll length: 33m (36 yd.)
- Variety of colors and widths available
- Cat. No. 18-366-461 includes 5cm (2 in.) perforations
Bestellinformation
Einzeln verpackt in Reinraumbeuteln mit Druckverschluss.
Spezifikation
ISO 3 | |
LDPE | |
Ja | |
-40 bis +88 °C | |
36 yd. | |
3 in. |
Acryl | |
Reinraumverpackung, Farbcodierung, Kennzeichnung und Waferbox-Versiegelung | |
-40 bis 190 °F | |
5,5 mil | |
33 m | |
7.62 cm |