Learn More
Texwipe™ KOGO™ TPA Cleanroom Adhesive Tapes
Cleanroom tape solution for sealing and packaging material in critical environments
Marke: Texwipe™ TPA1048CL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal for sealing, packaging, color coding, and product identification in cleanrooms
- Reusable press-and-seal cleanroom bags
- High conformability, adhesion, and cohesion
- LDPE backing material and acrylic adhesive
- Latex free, low in halogens, leachable chlorides, and heavy metals
- 5.5 mil. total thickness
- 7.62cm (3 in.) HDPE core
- Roll length: 33m (36 yd.)
- Variety of colors and widths available
- Cat. No. 18-366-461 includes 5cm (2 in.) perforations
Bestellinformation
Einzeln verpackt in Reinraumbeuteln mit Druckverschluss.
Spezifikation
ISO 3 | |
Clear | |
Reinraumverpackung, Farbcodierung, Kennzeichnung und Waferbox-Versiegelung | |
48/Pk. | |
-40 bis +88 °C | |
36 yd. x 1 in. (33 m x 2.5 cm) | |
33 m | |
2.5 cm | |
7.62 cm |
Acryl | |
LDPE | |
Ja | |
-40 bis 190 °F | |
5,5 mil | |
36 yd. | |
1 in. | |
3 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ KOGO™ TPA Cleanroom Adhesive Tapes > Clear; 2.5cm x 33m (1 in. x 36 yd.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur