Learn More
Texwipe™ KOGO™ TPA Cleanroom Adhesive Tapes
Cleanroom tape solution for sealing and packaging material in critical environments
Marke:  Texwipe™ TPA2024WH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17885432
  • 1525.00 CHF / 24 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Beschreibung
  • Ideal for sealing, packaging, color coding, and product identification in cleanrooms
  • Reusable press-and-seal cleanroom bags
  • High conformability, adhesion, and cohesion
  • LDPE backing material and acrylic adhesive
  • Latex free, low in halogens, leachable chlorides, and heavy metals
  • 5.5 mil. total thickness
  • 7.62cm (3 in.) HDPE core
  • Roll length: 33m (36 yd.)
  • Variety of colors and widths available
  • Cat. No. 18-366-461 includes 5cm (2 in.) perforations
Bestellinformation
Einzeln verpackt in Reinraumbeuteln mit Druckverschluss.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 3
Weiß
Reinraumverpackung, Farbcodierung, Kennzeichnung und Waferbox-Versiegelung
24/Pk.
-40 bis +88 °C
36 yd. x 2 in. (33 m x 5 cm)
33 m
5 cm
7.62 cm
Acryl
LDPE
Ja
-40 bis 190 °F
5,5 mil
36 yd.
2 in.
3 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ KOGO™ TPA Cleanroom Adhesive Tapes > White; 5cm x 33m (2 in. x 36 yd.)