Learn More
Heidolph instruments Unimax 1010
Der Unimax 1010 ist ein mittelgroßer Laborschüttler und nimmt eine Tragkraft von 5 kg auf, die sich ideal für Wissenschaft, Forschung und andere Laborumgebungen eignet.
Marke:  Heidolph instruments 543-12310-00
2020.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10429692
  • 2365.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schüttler Heidolph Unimax 1010 Plattformgröße 290 x258 mm (B x T), max. Drehzahl 500 U/min, max. Beladung 5 kg, Orbit 10 mm, orbitale Schüttelbewegung, mit Zeitschaltuhr und Plattform
  • Unimax 1010 ist ein mittelgroßer Laborschüttler und hat eine Beladungskapazität von 5 kg.
  • Der 10 mm-Schüttelorbit führt eine sanfte Bewegung für empfindliche Proben durch und ist für Kulturplatten und Erlenmeyerkolben geeignet
  • Über die digitale Anzeige kann die variable Drehzahl zwischen 30 und 500 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden.
  • Dieses Modell ist geeignet für das modulare Inkubatorsystem und wird für Anwendungen empfohlen, die eine variable Temperatursteuerung bis zu 65 °C erfordern
  • Die digitale Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 999 Minuten eingestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
30 bis 500 U/min
Unimax 1010
5 kg
Schüttler
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Heidolph instruments Unimax 1010 > Orbit: 10 mm