Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Alpha™ Tupfer der Polyester-Serie
Der Kopf aus gestricktem und Reinraum-gewaschenem Polyester bietet durch den hohen Grad an Reinheit einen neutralen Hintergrund für die aufgenommene Probe. Texwipe™ Alpha™ Tupfer werden allgemein für Oberflächentests und Reinigungsvalidierungen empfohlen.
55.35 CHF - 895.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Punktuelle Präzisionsreinigung in Naben, Bahnen, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen. Auftragen und Entfernen von Gleitmitteln, Klebstoffen und anderen Lösungen in reinen Umgebungen. Anwendung von Lösungsmitteln (IPA usw.) |
---|---|
Grifffarbe | Hellgrün |
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Thermisch |
Griffmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Bauweise | Dicke (metrisch) | Beschreibung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bauweise | Dicke (metrisch) | Beschreibung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11312713
|
Texwipe™
TX714A |
Flacher Kopf, lang, ergonomischer Griff | 4.2 mm | Großer Alpha™ Tupfer | 127.5 mm |
80.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12303785
|
Texwipe™
TX743B |
Starrer Kopfkern, kompakter Griff | 3.6 mm | Kleiner Cleanfoam™ Tupfer | 70 mm |
150.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13123743
|
Texwipe™
TX754B |
Starrer Kopfkern, kompakter Griff | 3.0 mm | Mini Alpha™ Tupfer | 69.5 mm |
505.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12313785
|
Texwipe™
TX758B |
Flexible Spitze, kompakter Griff | 2.5 mm | Micro Alpha™ Tupfer | 70 mm |
104.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11541254
|
Texwipe™
TX761 |
Flexibler Kopf, langer Griff | 2.8 mm | Alpha™ Tupfer mit langem Griff | 162 mm |
55.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
12383775
|
Texwipe™
TX715 |
Flacher Kopf, lang, ergonomischer Griff | 4.2 mm | Alpha™ Probennahme-Tupfer | 127.5 mm |
895.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Der Kopf aus gestricktem und Reinraum-gewaschenem Polyester bietet durch den hohen Grad an Reinheit einen neutralen Hintergrund für die aufgenommene Probe. Texwipe™ Alpha™ Tupfer werden allgemein für Oberflächentests und Reinigungsvalidierungen empfohlen.
Zwei Schichten an Reinraum-gewaschenen AlphaLite™ Polyesterspitzen thermisch mit Griffen aus Polypropylen verbunden.
- Ultrareine Materialien werden präzisionsgegossen, sodass jeder Tupfer nach strengen Vorgaben konstruiert wird.
- Keine kontaminierenden Klebstoffe
- Überragende Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln
- Extrem niedriger Gehalt an lösbaren Partikeln, Ionen und nicht flüchtigen Rückständen
- Für die Reinigungsvalidierung empfohlen
- Ausgezeichnete Saugfähigkeit und Freigabeeigenschaften
- Breites Angebot an Spitzen- und Griffoptionen
- Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
- Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt. Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Punktuelle Präzisionsreinigung in Naben, Bahnen, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen. Auftragen und Entfernen von Gleitmitteln, Klebstoffen und anderen Lösungen in reinen Umgebungen. Anwendung von Lösungsmitteln (IPA usw.) | |
Polyester | |
Polypropylen |
Hellgrün | |
Thermisch | |
Gestricktes Alpha™ Polyester |