Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Alpha™ Tupfer der Polyester-Serie
Der Kopf aus gestricktem und Reinraum-gewaschenem Polyester bietet durch den hohen Grad an Reinheit einen neutralen Hintergrund für die aufgenommene Probe. Texwipe™ Alpha™ Tupfer werden allgemein für Oberflächentests und Reinigungsvalidierungen empfohlen.
Marke:  Texwipe™ TX758B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12313785
  • 104.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Kopf aus gestricktem und Reinraum-gewaschenem Polyester bietet durch den hohen Grad an Reinheit einen neutralen Hintergrund für die aufgenommene Probe. Texwipe™ Alpha™ Tupfer werden allgemein für Oberflächentests und Reinigungsvalidierungen empfohlen.
Zwei Schichten an Reinraum-gewaschenen AlphaLite™ Polyesterspitzen thermisch mit Griffen aus Polypropylen verbunden.
  • Ultrareine Materialien werden präzisionsgegossen, sodass jeder Tupfer nach strengen Vorgaben konstruiert wird.
  • Keine kontaminierenden Klebstoffe
  • Überragende Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln
  • Extrem niedriger Gehalt an lösbaren Partikeln, Ionen und nicht flüchtigen Rückständen
  • Für die Reinigungsvalidierung empfohlen
  • Ausgezeichnete Saugfähigkeit und Freigabeeigenschaften
  • Breites Angebot an Spitzen- und Griffoptionen
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt. Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Spezifikation
2,75 in.
Hellgrün
2.2 mm
60 mm
Micro
Compact
0.35 cm
Alpha™
Polypropylen
Gestricktes Alpha™ Polyester
Punktuelle Präzisionsreinigung in Naben, Bahnen, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen. Auftragen und Entfernen von Gleitmitteln, Klebstoffen und anderen Lösungen in reinen Umgebungen. Anwendung von Lösungsmitteln (IPA usw.)
Tupfer der Polyester-Serie
70 mm
Polyester
2.5 mm
11 mm
3.2 mm
Thermisch
Breit
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Alpha™ Tupfer der Polyester-Serie > Micro Alpha Tupfer; flexibles Paddel; 500/Beutel