Learn More
Texwipe™ TexBond™ 20 Reinraum-Bondpapier
Reinraum-Bondpapier mit außergewöhnlichen Eigenschaften zur Kontaminationskontrolle, die in kritischen Umgebungen erforderlich ist. Es wurde speziell für die Anforderungen von Anwendern entwickelt, die ein Papier benötigen, das geringe Ionen- und Partikelkonzentrationen mit deutlich verbesserten Kopier- und Schreibeigenschaften aufweist.
19.20 CHF - 19.75 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B) | 210 x 297 mm |
---|---|
Menge | 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||||
11525415
|
Texwipe™
TX5711 |
Blau |
19.75 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16405029
|
Texwipe™
TX5719 |
Weiß |
19.20 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Verfügt sowohl über eine hohe Festigkeit als auch eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und ist daher ideal für den Einsatz in Laserdruckern und Fotokopierern geeignet
- Ultraniedrige Partikelbildung
- Sehr niedrige Ionenwerte
- Hohe Deckkraft
- Präzisionsgeschnittene Kanten
- Vorteile der Reinraumverpackung
- Außergewöhnliche Kopierfähigkeit
- Kompatibel mit Laserdruckern und Fotokopierern
- Klare Reproduktionen
- Für die Verwendung in sterilen Umgebungen autoklavierbar
- Kopierer, Tintenstrahl- und Laserdruck
- Offsetdruck
- Reinraumhandbücher, Arbeitsanweisungen, Notizen und Datenübertragung
- Farbcodierte Träger
Specifications
210 x 297 mm | |
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.