Learn More
Texwipe™ TexBond™ 20 Reinraum-Bondpapier
Reinraum-Bondpapier mit außergewöhnlichen Eigenschaften zur Kontaminationskontrolle, die in kritischen Umgebungen erforderlich ist. Es wurde speziell für die Anforderungen von Anwendern entwickelt, die ein Papier benötigen, das geringe Ionen- und Partikelkonzentrationen mit deutlich verbesserten Kopier- und Schreibeigenschaften aufweist.
Marke:  Texwipe™ TX5719
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16405029
  • 19.20 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verfügt sowohl über eine hohe Festigkeit als auch eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und ist daher ideal für den Einsatz in Laserdruckern und Fotokopierern geeignet
  • Ultraniedrige Partikelbildung
  • Sehr niedrige Ionenwerte
  • Hohe Deckkraft
  • Präzisionsgeschnittene Kanten
  • Vorteile der Reinraumverpackung
  • Außergewöhnliche Kopierfähigkeit
  • Kompatibel mit Laserdruckern und Fotokopierern
  • Klare Reproduktionen
  • Für die Verwendung in sterilen Umgebungen autoklavierbar
  • Kopierer, Tintenstrahl- und Laserdruck
  • Offsetdruck
  • Reinraumhandbücher, Arbeitsanweisungen, Notizen und Datenübertragung
  • Farbcodierte Träger
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
210 x 297 mm
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ TexBond™ 20 Reinraum-Bondpapier > Farbe: Weiß