Learn More
Texwipe™ TexBond™ 20 Reinraum-Bondpapier
Reinraum-Bondpapier mit außergewöhnlichen Eigenschaften zur Kontaminationskontrolle, die in kritischen Umgebungen erforderlich ist. Es wurde speziell für die Anforderungen von Anwendern entwickelt, die ein Papier benötigen, das geringe Ionen- und Partikelkonzentrationen mit deutlich verbesserten Kopier- und Schreibeigenschaften aufweist.
Marke: Texwipe™ TX5711
Beschreibung
- Verfügt sowohl über eine hohe Festigkeit als auch eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und ist daher ideal für den Einsatz in Laserdruckern und Fotokopierern geeignet
- Ultraniedrige Partikelbildung
- Sehr niedrige Ionenwerte
- Hohe Deckkraft
- Präzisionsgeschnittene Kanten
- Vorteile der Reinraumverpackung
- Außergewöhnliche Kopierfähigkeit
- Kompatibel mit Laserdruckern und Fotokopierern
- Klare Reproduktionen
- Für die Verwendung in sterilen Umgebungen autoklavierbar
- Kopierer, Tintenstrahl- und Laserdruck
- Offsetdruck
- Reinraumhandbücher, Arbeitsanweisungen, Notizen und Datenübertragung
- Farbcodierte Träger
Spezifikation
Blau | |
210 x 297 mm | |
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton |