Learn More
Tetraethylorthosilikat, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10779228
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetraethylorthosilikat, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10779228 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, AcroSeal™ Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 10779228
Marke: Thermo Scientific Acros 420360010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-10-4
Summenformel C8H20O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 208.33
InChI-Schlüssel BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC-Name Tetraethylsilikat
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyl orthosilicate
Schmelzpunkt -77.0°C
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 166.0°C to 169.0°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. Ethanol (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel Si(OC2H5)4
Brechungsindex 1.3820 to 1.3840
Menge 1 L
Beilstein 01,334
Merck Index 15,3903
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene
Viskosität 0.75 mPa.s (20°C)
Formelmasse 208.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0466053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer420361000,420360010
ChargennummerA0466053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Artikelnummer420360010,420361000
ChargennummerA0461828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Artikelnummer420360010,420361000
ChargennummerA0456375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Artikelnummer420360010,420361000
ChargennummerA0431889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer420360010,420361000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethyl orthosilicate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Tetraethylorthosilikat, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >