Learn More
Tetrachlorcyclopropen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10423171
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrachlorcyclopropen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10423171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10423171
Marke: Thermo Scientific Acros 420190050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6262-42-6 | C3Cl4 | 177.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6262-42-6
Summenformel C3Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 177.84
MDL-Nummer MFCD00001267
InChI-Schlüssel BLZOHTXDDOAASQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachlorocyclopropene, cyclopropene, tetrachloro, 1,2,3,3-tetrachloro-cyclopropene, tetrachlorocycloprop-1-ene, acmc-20ajjz, dsstox_cid_1660, dsstox_rid_76272, dsstox_gsid_21660, cyclopropene,1,2,3,3-tetrachloroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 80428
IUPAC-Name 1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropen
SMILES C1(=C(C1(Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorocyclopropene
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Siedepunkt 125°C to 130°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5063 to 1.5083
Menge 5 g
Formelmasse 177.84
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number420190250,420190050
ChargennummerA0434731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Catalog Number420190250,420190050
ChargennummerA0455733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number420190250,420190050
ChargennummerA0405599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number420190250,420190050
ChargennummerA0421784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2021 Catalog Number420190250,420190050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachlorocyclopropene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Tetrachlorcyclopropen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >