Learn More
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10327940
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10327940
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10327940
Marke: Thermo Scientific Acros 185681000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-19-2
Summenformel C16H36BrN
Molekulargewicht (g/mol) 322.36
MDL-Nummer MFCD00011633
InChI-Schlüssel JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98rMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;bromid
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium bromide
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 100.0°C to 104.0°C
Farbe Creme bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NBr
Menge 100 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formelmasse 322.36
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number185685000,185680500,185680025,185681000,185680250
ChargennummerA0461737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
ChargennummerA0439671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
ChargennummerA0396869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
ChargennummerA0393497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >