Learn More
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10266000
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266000
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10266000
Marke: Thermo Scientific Acros 185685000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-19-2
Summenformel C16H36BrN
Molekulargewicht (g/mol) 322.36
MDL-Nummer MFCD00011633
InChI-Schlüssel JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium bromide, tetra-n-butylammonium bromide, tbab, tetrabutylazanium bromide, tetrabutyl ammonium bromide, tetrabutyl-ammonium bromide, aliquat 100, tbabr, ipc-tba-br, unii-vjz168i98rMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74236
ChEBI CHEBI:51993
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;bromid
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium bromide
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 100.0°C to 104.0°C
Farbe Creme bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NBr
Menge 500 g
Fieser 04,477; 05,644; 07,353; 17,363
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formelmasse 322.36
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
ChargennummerA0439671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
ChargennummerA0393497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
ChargennummerA0396869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
ChargennummerA0402674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number185680500,185685000,185680025,185681000,185680250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >