Learn More
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrabutylammonium bromide |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 100.0°C to 104.0°C |
Farbe | Creme bis Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [CH3(CH2)3]4NBr |
Menge | 25 g |
Fieser | 04,477; 05,644; 07,353; 17,363 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0470910 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 185685000,185680500,185680025,185681000,185680250 |
A0461737 | Analysenzertifikat | 10/04/2024 | 185680500,185685000,185680025,185681000,185680250 |
A0439671 | Analysenzertifikat | 27/02/2023 | 185680500,185685000,185680025,185681000,185680250 |
A0393497 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 185680500,185685000,185680025,185681000,185680250 |
A0396869 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 185680500,185685000,185680025,185681000,185680250 |
Sicherheit und Handhabung
- Tetrabutylammonium bromide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrabutylammonium bromide