Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell
Sicherer Halt für Teströhrchen und Fläschchen. Velp Scientifica™ Schaumständer sind kompatibel mit Velp Scientifica Vortexmischern.
31.80 CHF - 36.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schaum für Röhrchengestell |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4 |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11840992
|
Fisherbrand™
A00000019 |
29 mm-Röhrchen | 4 |
36.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11712583
|
Fisherbrand™
A00000014 |
16 mm-Röhrchen | 5 |
31.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12365107
|
Fisherbrand™
A00000012 |
19 Mikroröhrchen | 19 |
32.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Farbe: schwarz
- Weicher Schaumstoff zur Vermeidung von Brüchen
- In verschiedenen Durchmessern und Kapazitäten erhältlich
Spezifikation
Schaum für Röhrchengestell | |
CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell