Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell
Sicherer Halt für Teströhrchen und Fläschchen. Velp Scientifica™ Schaumständer sind kompatibel mit Velp Scientifica Vortexmischern.
Marke: Fisherbrand™ A00000019
33.07 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Farbe: schwarz
- Weicher Schaumstoff zur Vermeidung von Brüchen
- In verschiedenen Durchmessern und Kapazitäten erhältlich
Spezifikation
29 mm-Röhrchen | |
Schaum für Röhrchengestell | |
4 |
29 mm | |
CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell > Durchmesser: 29mm; Positionen: 4
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur