Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell
Sicherer Halt für Teströhrchen und Fläschchen. Velp Scientifica™ Schaumständer sind kompatibel mit Velp Scientifica Vortexmischern.
Marke:  Fisherbrand™ A00000014
27.77 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11712583
  • 31.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbe: schwarz
  • Weicher Schaumstoff zur Vermeidung von Brüchen
  • In verschiedenen Durchmessern und Kapazitäten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
16 mm-Röhrchen
Schaum für Röhrchengestell
5
16 mm
CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell > Durchmesser: 16mm; Positionen: 5