Learn More
tert-Butylmethylether, puriss p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert.-Butylmethylether |
Schmelzpunkt | -109 °C |
Dichte | 0.74 g/ml bei 25 °C, 0.736 bis 0.744 g/ml bei 20 °C |
Siedepunkt | 55.3 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.151 |
Flammpunkt | −33 °C (−27.4 °F) |
Zündpunkt | 705 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.376 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butylmethylether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butylmethylether, puriss p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell Riedel-de Hëan™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur