Learn More
tert-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10522011
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10522011
Marke: Thermo Scientific Acros 177040025
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -110.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.7404g/mL
Siedepunkt 54.0°C to 56.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −28°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver oder Nadeln
Brechungsindex 1.3675 to 1.3695
Prozentgehaltsbereich 99%
Relative Dichte 0.7404
Strukturformel (CH3)3COCH3
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 381
Wasser 0.01% Max. (Coulometric)
Fieser 04,333
Merck Index 15, 6106
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >