Learn More
Thermo Scientific™ Terry Tool-Schlauchschneider
Der Thermo Scientific™ Terry Tool-Schlauchschneider ermöglicht saubere 90°-Schnitte von 1/16- und 1/8-in.-Edelstahlschläuchen in Ihrem HPLC-System.
Marke: Thermo Scientific™ 60182-509
393.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Terry Tool-Schlauchschneider ermöglicht saubere 90°-Schnitte von 1/16- und 1/8 in.-Edelstahlschläuchen in Ihrem HPLC-System.
Spezifikation
Schlauchschneider | |
Schneidet 0,0625-in.-Edelstahlschläuche | |
1/16-in.-Edelstahlschläuche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Unglaubliche Einsparungen bei Peptid- und Protein-Massenspektrometrie-Testprodukten
Entdecken Sie unsere neue Aktion für Peptid- und Protein-Massenspektrometrie-TestsAktionscode: 24142Gültig bis zum: 2025-03-14
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
25Stunden
11Minuten
55Sekunden
35 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
55Stunden
11Minuten
55Sekunden
35
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.