Learn More
Thermo Scientific™ Terry Tool-Schlauchschneider
Der Thermo Scientific™ Terry Tool-Schlauchschneider ermöglicht saubere 90°-Schnitte von 1/16- und 1/8-in.-Edelstahlschläuchen in Ihrem HPLC-System.
388.62 CHF - 395.82 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10403685
|
Thermo Scientific™
60182-509 |
1/16-in.-Edelstahlschläuche |
395.82 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10260765
|
Thermo Scientific™
60182-510 |
1/8-in.-Edelstahlschläuche |
388.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Terry Tool-Schlauchschneider ermöglicht saubere 90°-Schnitte von 1/16- und 1/8 in.-Edelstahlschläuchen in Ihrem HPLC-System.
Spezifikation
Schlauchschneider |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.