Learn More
Cytiva Durchflussbegrenzer FR-902 aus FFKM/PEEK/Edelstahl
Für den Einsatz mit Niederdrucksäulen und/oder wenn die pH-Elektrode in der pH-Durchflusszelle montiert ist. Cytiva FR-902 FFKM/ PEEK Durchflussbegrenzer aus Edelstahl sind vorab auf 0.2 MPa eingestellt.
Marke: Cytiva 18-1121-35
Beschreibung
- Die benetzten Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die üblicherweise in der Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden, außer gegen 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
- FFKM, vollfluoriertes Perfluorelastomer PEEK, Polyetheretherketon, Edelstahl
Spezifikation
Durchflussbegrenzer | |
FFKM / PEEK / Edelstahl | |
0.1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Durchflussbegrenzer FR-902 aus FFKM/PEEK/Edelstahl > Material: FFKM / PEEK / Edelstahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur