Learn More
Terephthalsäuredihydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304424
Zum Warenkorb hinzufügen
Terephthalsäuredihydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304424
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11304424
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01017.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-64-1
Summenformel C8H10N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00014762
InChI-Schlüssel ALHNLFMSAXZKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthalic dihydrazide, terephthalohydrazide, terephthalic acid dihydrazide, terephthalic hydrazide, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dihydrazide, terephthaloyl dihydrazide, terephthalic acid bishydrazide, terephthalic acid, dihydrazide, terephthalhydrazide, terephthalicdihydrazideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67294
IUPAC-Name benzene-1,4-dicarbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalic dihydrazide
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 982939
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW03K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberL01017.06,L01017.14
ChargennummerP01I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL01017.06,L01017.14
ChargennummerY10D007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog NumberL01017.06,L01017.14
ChargennummerD01T046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL01017.06,L01017.14
ChargennummerF14S005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL01017.06,L01017.14
Name des Produkts
Terephthalsäuredihydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >