Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Beschreibung
Terbium(III,IV) oxide is used in the preparation of other terbium compounds. Activating agents for fluorescent powders, composites for catalytic automobile exhaust converters, Glass materials with a Faraday Rotation effect for optical and laser-based devices, Magneto-optical glasses, Magneto-optical recording materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Terbium(III, IV) oxide |
Schmelzpunkt | 2340°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (REO) |
Löslichkeitsinformationen | soluble in dilute acids. Insoluble in water. |
Formelmasse | 747.69 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y14K007 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | 011208.30,011208.14,011208.06 |
R10K029 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 011208.30,011208.14,011208.06 |
J24Q019 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011208.14,011208.06 |
W09F004 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011208.14,011208.06 |
K25M11 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011208.14,011208.06 |