Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Es dient als Vorstufe für die Herstellung von anderen Terbium-Verbindungen. Es wird als Redox-Katalysator bei Reaktionen mit Sauerstoff verwendet. Bei hohen Temperaturen kann es Sauerstoff freisetzen. Es findet Anwendungen in der Herstellung von Glas, Glasfasern und Keramik. Nanopartikel aus Terbiumoxid werden als analytische Reagenzien für die Bestimmung von Arzneimitteln in Lebensmitteln verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Terbium(III,IV) oxide |
Schmelzpunkt | 2340°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Merck Index | 14,9157 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute acids. Insoluble in water. |
Formelmasse | 747.69 |
Reinheit (%) | 99.998% |
Güte | Reacton™ |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S09L027 | Analysenzertifikat | 10/06/2025 | 010917.22,010917.14,010917.03,010917.06 |
N28L027 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | 010917.22,010917.03,010917.14,010917.06 |
X08K012 | Analysenzertifikat | 17/10/2024 | 010917.22,010917.03,010917.14,010917.06 |
W04K011 | Analysenzertifikat | 18/09/2024 | 010917.22,010917.03,010917.14,010917.06 |
T02K006 | Analysenzertifikat | 30/07/2024 | 010917.22,010917.03,010917.14,010917.06 |