Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11366248
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbium(III,IV)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11366248
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11366248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011208.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
Terbium(III,IV) oxide is used in the preparation of other terbium compounds. Activating agents for fluorescent powders, composites for catalytic automobile exhaust converters, Glass materials with a Faraday Rotation effect for optical and laser-based devices, Magneto-optical glasses, Magneto-optical recording materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-01-3
Summenformel O7Tb4
Molekulargewicht (g/mol) 747.69
MDL-Nummer MFCD00083151
InChI-Schlüssel UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tetraoxotetraterboxane
SMILES O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III, IV) oxide
Schmelzpunkt 2340°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formelmasse 747.69
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY14K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number011208.30,011208.14,011208.06
ChargennummerR10K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number011208.30,011208.14,011208.06
ChargennummerJ24Q019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011208.14,011208.06
ChargennummerW09F004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011208.14,011208.06
ChargennummerK25M11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011208.14,011208.06
Name des Produkts
Terbium(III,IV)-oxid, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >