Learn More
Bochem™ Muffen aus gehärtetem Gusseisen
Aus Temperguss (DIN 12895). Bochem™ Stativmuffen aus gehärtetem Gusseisen sind mit Flügel- und Sicherheitsschrauben versehen.
11.80 CHF - 21.25 CHF
Spezifikation
Material | Vergütetes Gusseisen |
---|---|
Produkttyp | Gehärtete Gusseisenkreuzmuffen |
Gewindegröße | 8 |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10120811
|
Bochem™
5361 |
16,5 mm | Schneckentyp: Kreuz |
12.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10354171
|
Bochem™
5360 |
16,8 mm | Schneckentyp: 1 Flügelschraube M8 |
11.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10604701
|
Bochem™
5362 |
16,5 mm | Schneckentyp: Drehbar |
18.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10271632
|
Bochem™
5369 |
36 mm | Schneckentyp: 1 Flügelschraube M8 |
21.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Temperguß (DIN 12895)
- Typ 1: M8-Flügelschrauben
- Typ 4: Sicherheitschraubentyp M8 Herz
Spezifikation
Vergütetes Gusseisen | |
Gehärtete Gusseisenkreuzmuffen | |
8 | |
Je 1 |