Learn More
Bochem™ Muffen aus gehärtetem Gusseisen
Aus Temperguss (DIN 12895). Bochem™ Stativmuffen aus gehärtetem Gusseisen sind mit Flügel- und Sicherheitsschrauben versehen.
Marke:  Bochem™ 5362
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10604701
  • 18.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Temperguß (DIN 12895)
  • Typ 1: M8-Flügelschrauben
  • Typ 4: Sicherheitschraubentyp M8 Herz
Spezifikation
Spezifikation
Vergütetes Gusseisen
Gehärtete Gusseisenkreuzmuffen
Schneckentyp: Drehbar
16,5 mm
8
Je 1
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Muffen aus gehärtetem Gusseisen > Durchmesser/Schraubentyp:16,5 mm/schwenkbar