Learn More
Bochem™ Muffen aus gehärtetem Gusseisen
Aus Temperguss (DIN 12895). Bochem™ Stativmuffen aus gehärtetem Gusseisen sind mit Flügel- und Sicherheitsschrauben versehen.
Marke: Bochem™ 5369
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperguß (DIN 12895)
- Typ 1: M8-Flügelschrauben
- Typ 4: Sicherheitschraubentyp M8 Herz
Spezifikation
Vergütetes Gusseisen | |
Gehärtete Gusseisenkreuzmuffen | |
Schneckentyp: 1 Flügelschraube M8 |
36 mm | |
8 | |
Je 1 |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 455.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Muffen aus gehärtetem Gusseisen > Durchmesser/Schraubentyp:36mm/1 Flügelschraube M8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur