Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messpunkte zur Temperaturmessung
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturanzeiger mit 5-Stufenuhr zeichnen mit irreversiblen Farbwechseln die höchste erreichte Temperatur auf.
16.70 CHF - 506.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Skalengröße (angloamerikanisch) 0.15 Zoll
Skalengröße (metrisch) 14 mm
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11770879
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG5D01P1
143 bis 166 ° °C
19.25 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11780879
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG6D01P1
171 bis 193 ° °C
19.25 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11740879
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG2D01P1
60 bis 82 ° °C
16.70 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11750879
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG3D01P1
88 bis 110 ° °C
16.70 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11700889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG8D01P1
232°bis 260 °C
21.42 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17777514
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG4D01P1
116°C bis 138°C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindlicher runder Aufkleber zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden
  • Adhäsiv
  • Sofortige Reaktion.
  • Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: 29 – 99 °°C (+/-1 °C), 100 – 154 °C (+/-1.5 °C), 160 – 290 °C (+1 °C)
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
14 mm
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
14 mm
14 mm
Wachs-Schmelz-Technologie
Irreversible Temperaturanzeige
Yes
±1 °C
0.15 Zoll
Ja
0,55 in.
40 bis 60%
2 bis 5 s
9 g
0.55 in.
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Dual °C (°F)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Messpunkte zur Temperaturmessung