Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messpunkte zur Temperaturmessung
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturanzeiger mit 5-Stufenuhr zeichnen mit irreversiblen Farbwechseln die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG3D01P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11750879
  • 16.70 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindlicher runder Aufkleber zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden
  • Adhäsiv
  • Sofortige Reaktion.
  • Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: 29 – 99 °°C (+/-1 °C), 100 – 154 °C (+/-1.5 °C), 160 – 290 °C (+1 °C)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Messpunkte zur Temperaturmessung > Temperaturbereich: 88 °C bis 110 °C