Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messpunkte zur Temperaturmessung
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturanzeiger mit 5-Stufenuhr zeichnen mit irreversiblen Farbwechseln die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG5D01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wärmeempfindlicher runder Aufkleber zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Kostengünstig und einfach zu verwenden
- Adhäsiv
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranz: 29 – 99 °°C (+/-1 °C), 100 – 154 °C (+/-1.5 °C), 160 – 290 °C (+1 °C)
Spezifikation
ISO 9001 | |
14 mm | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
14 mm | |
14 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 143°C to 166°C (290°F to 330°F) | |
166 °C | |
143 °C | |
143 bis 166 ° °C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
143°C, 149°C, 154°C, 160°C, 166°C (290°F, 300°F, 310°F, 320°F, 330°F) | |
Dual °C (°F) |
0.15 Zoll | |
Ja | |
0,55 in. | |
40 bis 60% | |
Polyesterfolie, Acrylklebstoff | |
Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 143°C to 166°C (290°F to 330°F) Range 5 | |
9 g | |
0.55 in. | |
330°F | |
290°F | |
290°F to 330°F | |
Yes | |
±1 °C | |
143/149/154/160/166 °C |