Learn More
Temozolomide, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
DNA methylating, chemotherapeutic agent. Displays antitumor activity against a board spectrum of tumors, including leukemias, lymphomas and solid tumors (IC50 = 5.0 μM for cytotoxicity against mouse TLX5 lymphoma cells). Induces autophagy in malignant glioma cells. Exhibits enhanced activity when used in combination with CHC (Cat No. 5029).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Temozolomide |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 194.15 |
Reinheit (%) | >99% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Temozolomide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur